Läs mer
Gatifloxacin sesquihydrate
Produktkod. 15497229
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15497229 1 g 1g
15407239 5 g 5g
15417239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15497229 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66036.03
Request Bulk or Custom Format
Ett brett spektrum antibiotikum
Ett brett spektrum antibiotikum
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 180200-66-2
Molekylformel C19H22FN3O4
Molekylvikt (g/mol) 375.40
MDL-nummer MFCD00895399
InChI-nyckel XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluor-8-metoxi-7-(3-metylpiperazin-1-yl)-4-oxokinolin-3-karboxylsyra
LEDER COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Specifications
Kemiskt namn eller material Gatifloxacin sesquihydrate
Typ Gatifloxacin Sesquihydrate
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Kokpunkt 684°C
Merck Index 14,4376
Löslighetsinformation Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL
Formel vikt 402.42
compliance-icons
Product Identifier
  • Gatifloxacin sesquihydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gatifloxacin sesquihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.