Läs mer
Gatifloxacin, TRC
Produktkod. 30395066
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30395066 50 mg
1 options
Produktkod. 30395066 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG25000050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Gatifloxacin
CAS 112811-59-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C19 H22 F N3 O4
Kvantitet 50 mg
Synonym (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-1,4-dihydro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AM 1155, BMS 206584-01, G-Cebran, Gaity, Gatiflo, Gatifloxacin, Gatifloxin, Gatilox, Gatiquin, Gatispan, PD 135432, Tequin, Tymer, Zymar
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26/h7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26)
LEDER COc1c(N2CCNC(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-6-fluoro-8-metoxi-7-(3-metylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 375.39
Formel vikt 375.1594