Läs mer
Gatifloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gatifloxacin |
| CAS | 112811-59-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H22 F N3 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-1,4-dihydro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, AM 1155, BMS 206584-01, G-Cebran, Gaity, Gatiflo, Gatifloxacin, Gatifloxin, Gatilox, Gatiquin, Gatispan, PD 135432, Tequin, Tymer, Zymar |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O4/c1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26/h7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26) |
| LEDER | COc1c(N2CCNC(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-cyklopropyl-6-fluoro-8-metoxi-7-(3-metylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 375.39 |
| Visa mer |