Läs mer
Thermo Scientific™ Gator A2 Large System 24-splits snabblastade UVT-gelbrickor, med packade ändportar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
A2 och A5 stora gelelektroforessystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™Owl A2 och A5 stora gel 24-fack snabblastade UVT gelbrickor möjliggör laddning av flera prover.
Varje sida av UVT gelbrickan är försedd med en packad ändport som ger en läckagesäker tätning utan tejp. Inbyggd utjämning säkerställer gjutning av platta, jämnt tjocka geler.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 24-spår snabblastande UVT gelbricka med packade ändportar |
| För användning med (utrustning) | A2 och A5 stora gelelektroforessystem |
| Typ | Gelbricka |