Läs mer
Fisherbrand™ Mät standard klassisk autoklav
Produktkod. 30242851 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
EU och UK Plug
Produktkod. Modell
30242851 EU och UK Plug
1 options
Produktkod. 30242851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22186.75 SEK
    18259.09 SEK / 1 enheter
    Save 3927.66 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklav inställd på 126 °C.
Plug and play 12 L autoklav inställd på 126 °C.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet (engelska) 2,64 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 L
Djup (metrisk) kammare 270 mm
Diameter (engelska) kammare 8,4 tum
Depth (engelska) kammaren 10,8 tum
Diameter (metrisk) kammare 210 mm
Längd (engelska) 9,52 tum
Längd (metrisk) 268 mm
Modell EU och UK Plug
Produkttyp Autoklavera
Temperatur (engelska) 259 °F
Temperatur (metrisk) 126 °C
Frekvens 50 Hz
Programmerbarhet Nej
Spänning 230 V