Läs mer
Thermo Scientific™ pCMV-Gaussia-Dura Luc-vektor för luciferasanalyser
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ pMCSGaussia-Dura Luc Vector är en plasmid med flera kloningsställen utformad för att acceptera en promotorsekvens för glödanalys av genreglering med användning av den naturligt utsöndrande Gaussia-luciferasreportern.
GaussiaenDura Luc Vectors innehåller en mutant form av Gaussia -luciferasgenen som ger bättre bioluminescent signalstabilitet än naturligt luciferas. Gaussia -Dura luciferas (ca 20 kDa) är ett utsöndrat protein som möjliggör mätning av reporteraktiviteten i media (för realtidsanalyser) och i cellysat. pMCS-vektorn innehåller ett multipelt kloningsställe för kloning av en promotor för att studera dess regulatoriska potential. pCMV- och pTK-vektorerna har luciferasgenen under CMV (Cytomegalovirus)-promotorn respektive Herpes Simplex Virus (HSV) tymidinkinas- (TK)-promotorn. Dessa konstitutiva expressionsvektorer kan användas som normaliseringskontroller för att ta hänsyn till experimentell variation i kombination med andra reportrar.
Höjdpunkter:
- Naturligt utsöndrande Gaussia -Dura luciferasgen, optimerad för högt uttryck och glödstabilitet i däggdjurssystem
- Multiple cloning site (MCS) ger mångsidighet för överföring av regulatoriska element från en plasmid till en annan
- Transkriptionstermineringsställe (Ter), Lac-operator (Lac O1) och transkriptionspausställe (TPS) används för att minimera bakgrunden genom att minska transkriptionell genomläsning
- Både puromycin (Pur) och ampicillin (Amp) markörer för läkemedelsurval i däggdjurs- respektive bakterieceller
- Högkopierat pUC-bakterie-DNA-replikationsursprung
- Två kontrollvektorer tillgängliga med starka (CMV) eller svaga (TK) konstitutiva promotorer för samtransfektion och normalisering
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pCMV-Gaussia-Dura Luc-vektor |
| Typ | Luc Vector |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Kvantitet | 10μ g |
| Innehåll och lagring | Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: -70 till -20 °C. |
| Reportern Gene | Gaussia Dura Luciferas |
| Urvalsagent (eukaryot) | Puromycin |
| För användning med (applikation) | Reporteranalyser |
| Promotor | CMV |