Läs mer
Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia-Dura Luc-vektor för luciferasanalyser
Produktkod. 12381853 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12381853 10μ g 10µg
1 options
Produktkod. 12381853 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16190
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Drive muterat Gaussia luciferasuttryck med vektorer som innehåller ett multipelt kloningsställe (MCS) eller kontrollpromotor (CMV eller TK) för utökad signalutmatning.
Thermo Scientific™ pMCSGaussia-Dura Luc Vector är en plasmid med flera kloningsställen utformad för att acceptera en promotorsekvens för glödanalys av genreglering med användning av den naturligt utsöndrande Gaussia-luciferasreportern.
GaussiaenDura Luc Vectors innehåller en mutant form av Gaussia -luciferasgenen som ger bättre bioluminescent signalstabilitet än naturligt luciferas. Gaussia -Dura luciferas (ca 20 kDa) är ett utsöndrat protein som möjliggör mätning av reporteraktiviteten i media (för realtidsanalyser) och i cellysat. pMCS-vektorn innehåller ett multipelt kloningsställe för kloning av en promotor för att studera dess regulatoriska potential. pCMV- och pTK-vektorerna har luciferasgenen under CMV (Cytomegalovirus)-promotorn respektive Herpes Simplex Virus (HSV) tymidinkinas- (TK)-promotorn. Dessa konstitutiva expressionsvektorer kan användas som normaliseringskontroller för att ta hänsyn till experimentell variation i kombination med andra reportrar.
Höjdpunkter:
  • Naturligt utsöndrande Gaussia -Dura luciferasgen, optimerad för högt uttryck och glödstabilitet i däggdjurssystem
  • Multiple cloning site (MCS) ger mångsidighet för överföring av regulatoriska element från en plasmid till en annan
  • Transkriptionstermineringsställe (Ter), Lac-operator (Lac O1) och transkriptionspausställe (TPS) används för att minimera bakgrunden genom att minska transkriptionell genomläsning
  • Både puromycin (Pur) och ampicillin (Amp) markörer för läkemedelsurval i däggdjurs- respektive bakterieceller
  • Högkopierat pUC-bakterie-DNA-replikationsursprung
  • Två kontrollvektorer tillgängliga med starka (CMV) eller svaga (TK) konstitutiva promotorer för samtransfektion och normalisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pMCS-Gaussia-Dura Luc Vector
Typ Luc Vector
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Leveranstyp Transfektion
Kvantitet 10μ g
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: -70 till -20 °C.
Reportern Gene Gaussia Dura Luciferas
Urvalsagent (eukaryot) Puromycin
För användning med (applikation) Reporteranalyser