Läs mer
Thermo Scientific™ pTK-Gaussia Luc Vector för Luciferasanalyser
Produktkod. 12122230 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10μ g
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12122230 10μ g 10µg
1 options
Produktkod. 12122230 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 16148
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Drive Gaussia luciferasuttryck som en reporter för genregleringsstudier med hjälp av vektorer med ett multipelt kloningsställe (MCS) eller kontrollpromotor (CMV eller TK).
De Thermo Scientific™ pMCS-Gaussia Luc Vector är en plasmid med flera kloningsställen utformad för att acceptera en promotorsekvens för studier av genreglering med användning av den naturligt utsöndrande Gaussia-luciferasreportern.
Gaussia Luc Vectors innehåller en gen klonad från copepoden, Gaussia princeps . Genen kodar för ett naturligt utsöndrat bioluminescerande Gaussia -luciferas (ca 20 kDa), vilket möjliggör mätning av reporteraktiviteten i media (för realtidsanalyser) och i cellysat. pMCS-vektorn innehåller ett multipelt kloningsställe för kloning av en promotor för att studera dess regulatoriska potential. pCMV- och pTK-vektorerna har luciferasgenen under CMV (Cytomegalovirus)-promotorn respektive Herpes Simplex Virus (HSV) tymidinkinas- (TK)-promotorn. Dessa konstitutiva expressionsvektorer kan användas som normaliseringskontroller för att ta hänsyn till experimentell variation i kombination med andra reportrar.
Höjdpunkter:
  • Naturligt utsöndrande Gaussia -luciferasgen, optimerad för högt uttryck i däggdjurssystem
  • Multiple cloning site (MCS) ger mångsidighet för överföring av regulatoriska element från en plasmid till en annan
  • Transkriptionstermineringsställe (Ter), Lac-operator (Lac O1) och transkriptionspausställe (TPS) används för att minimera bakgrunden genom att minska transkriptionell genomläsning
  • Både puromycin (Pur) och ampicillin (Amp) markörer för läkemedelsurval i däggdjurs- respektive bakterieceller
  • Högkopierat pUC-bakterie-DNA-replikationsursprung
  • Två kontrollvektorer tillgängliga med starka (CMV) eller svaga (TK) konstitutiva promotorer för samtransfektion och normalisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pTK-Gaussia Luc Vector
Typ Luc Vector
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Leveranstyp Transfektion
Kvantitet 10μ g
Innehåll och lagring Förvaras i originalförpackning skyddad från direkt solljus i ett torrt, svalt och välventilerat utrymme, mellan följande temperaturer: -70 till -20 °C.
Reportern Gene Gaussia Luciferase
Urvalsagent (eukaryot) Puromycin
Produktlinje Pierce
För användning med (applikation) Reporteranalyser
Promotor TK