Läs mer
Gavestinel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gavestinel |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12Cl2N2O3.Na/c19-10-8-13(20)16-12(17(18(24)25)22-14(16)9-10)6-7-15(23)21-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9,22H,(H,21,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/b7-6+; |
| Formel vikt | 396.0044 |