Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pyknometrar ojusterade
Produktkod. 10788081
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10788081 25 ml Varje
10000281 50 ml Varje
10662662 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10788081 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05630022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.00 SEK
    358.62 SEK / Paket med 1
    Save 70.38 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Pyknometrar enl. till Gay Lussac, ojusterad
  • Gay Lussac pyknometrar enl. till DIN ISO 3507 och utöver standard
  • Ojusterad
  • Stoppare NS 10/19 med kapillär
  • Stoppare toppslipad och polerad
  • Avtryck av nominell kapacitet i botten
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kvantitet 1
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borosilikatglas (3.3)