Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pyknometrar ojusterade
Produktkod. p-7161795
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10788081
Brand: Lenz Laborglasintrumente™ 05630022
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pyknometrar enl. till Gay Lussac, ojusterad
  • Gay Lussac pyknometrar enl. till DIN ISO 3507 och utöver standard
  • Ojusterad
  • Stoppare NS 10/19 med kapillär
  • Stoppare toppslipad och polerad
  • Avtryck av nominell kapacitet i botten
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kvantitet 1
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Material Borosilikatglas (3.3)