Läs mer
BRAND™ Gay-Lussac okalibrerade densitetsflaskor
Produktkod. 11828291 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11828291 50 ml Paket med 2
11818291 25 ml Paket med 2
11838291 100 ml Paket med 2
11808291 10 ml Paket med 2
11888271 5 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11828291 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 43228
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gay-Lussac densitetsflaska gjord med Borosilicate Glass 3.3 som är idealisk i de flesta forsknings-, vetenskapliga och andra laboratoriemiljöer.
  • BRAND™ densitetsflaska
  • Gay-Lussac mönster
  • Okalibrerad kapacitet, 10 ml
  • Borosilikatglas, flaska med smal mun, flaska rund (Gay-Lussac), vit flaska
  • DÅN ISO 3507
  • Stoppare NS 10/19 med kapillär
  • Toppen av propp slipad och polerad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 Varje
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Produkttyp Gay-Lussac densitetsflaska