Läs mer
BRAND™ Gay-Lussac okalibrerade densitetsflaskor
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- BRAND™ densitetsflaska
- Gay-Lussac mönster
- Okalibrerad kapacitet, 10 ml
- Borosilikatglas, flaska med smal mun, flaska rund (Gay-Lussac), vit flaska
- DÅN ISO 3507
- Stoppare NS 10/19 med kapillär
- Toppen av propp slipad och polerad
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 Varje |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttyp | Gay-Lussac densitetsflaska |