missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
GB 23200.121-2021 Pesticide Mixture 10 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buprofezin∣Carfentrazone-ethyl∣Chlorimuron-ethyl∣Chlorotoluron∣Cyclosulfamuron∣Cymoxanil∣Diflubenzuron∣Dimepiperate∣Diuron∣Flufenoxuron∣Forchlorfenuron∣Fosthiazate∣Hexythiazox∣Indoxacarb∣Isoproturon∣Linuron∣Lufenuron∣Metaflumizone∣Molinate∣N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide∣Prochloraz∣Prochloraz desimidazole-amino∣Sulfentrazone∣Tebuthiuron∣Thiophanate-methyl |
| CAS | 69327-76-0, 128639-02-1, 90982-32-4, 15545-48-9, 136849-15-5, 57966-95-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Buprofezin∣Carfentrazone-ethyl∣Chlorimuron-ethyl∣Chlorotoluron∣Cyclosulfamuron∣Cymoxanil∣Diflubenzuron∣Dimepiperate∣Diuron∣Flufenoxuron∣Forchlorfenuron∣Fosthiazate∣Hexythiazox∣Indoxacarb∣Isoproturon∣Linuron∣Lufenuron∣Metaflumizone∣Molinate∣N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide∣Prochloraz∣Prochloraz desimidazole-amino∣Sulfentrazone∣Tebuthiuron∣Thiophanate-methyl |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Buprofezin 50 μg/mL∣Carfentrazone-ethyl 50 μg/mL∣Chlorimuron-ethyl 50 μg/mL∣Chlorotoluron 50 μg/mL∣Cyclosulfamuron 50 μg/mL∣Cymoxanil 50 μg/mL∣Diflubenzuron 50 μg/mL∣Dimepiperate 50 μg/mL∣Diuron 50 μg/mL∣Flufenoxuron 50 μg/mL∣Forchlorfenuron 50 μg/mL∣Fosthiazate 50 μg/mL∣Hexythiazox 50 μg/mL∣Indoxacarb 50 μg/mL∣Isoproturon 50 μg/mL∣Linuron 50 μg/mL∣Lufenuron 50 μg/mL∣Metaflumizone 50 μg/mL∣Molinate 50 μg/mL∣N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide 50 μg/mL∣Prochloraz 50 μg/mL∣Prochloraz desimidazole-amino 50 μg/mL∣Sulfentrazone 50 μg/mL∣Tebuthiuron 50 μg/mL∣Thiophanate-methyl 50 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?