Läs mer
GB 23200.121-2021 Bekämpningsmedelsblandning 3 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314147
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314147 1 ml
1 options
Produktkod. 30314147 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000723AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acephate∣Anilofos∣Cadusafos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Demeton-S Sulfoxide∣Demeton-S-methyl∣Demeton-S-methyl sulfone∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Disulfoton-oxon-sulfon∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Edifenphos∣EPN∣Ethion∣Ethoprophos∣Fensulfothion-sulfone∣Fenthion∣Fenthion-sulfone∣Fenthion-sulfoxide∣Formothion∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malaoxon∣Malathion∣Methacrifos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Phosmet∣Phosmetoxon∣Phoxim∣Pirimiphos-methyl∣Profenofos∣Quinalphos∣Sulfotep∣Terbufos∣Terbufos-sulfone∣Terbufos-sulfoxide∣Thidiazuron∣Tolclofos-methyl∣Triazophos∣Vamidothion
CAS 30560-19-1, 64249-01-0, 95465-99-9, 2921-88-2, 5598-13-0, 56-72-4
Analyt- eller komponentnamn Acephate∣Anilofos∣Cadusafos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Demeton-S Sulfoxide∣Demeton-S-methyl∣Demeton-S-methyl sulfone∣Demeton-S-methyl sulfoxide∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Disulfoton-oxon-sulfon∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Edifenphos∣EPN∣Ethion∣Ethoprophos∣Fensulfothion-sulfone∣Fenthion∣Fenthion-sulfone∣Fenthion-sulfoxide∣Formothion∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malaoxon∣Malathion∣Methacrifos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Phorate-sulfoxide∣Phosmet∣Phosmetoxon∣Phoxim∣Pirimiphos-methyl∣Profenofos∣Quinalphos∣Sulfotep∣Terbufos∣Terbufos-sulfone∣Terbufos-sulfoxide∣Thidiazuron∣Tolclofos-methyl∣Triazophos∣Vamidothion
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Acephate 50 μg/mL∣Anilofos 50 μg/mL∣Cadusafos 50 μg/mL∣Chlorpyrifos 50 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 50 μg/mL∣Coumaphos 50 μg/mL∣Demeton (O+S) 50 μg/mL∣Demeton-S Sulfoxide 50 μg/mL∣Demeton-S-methyl 50 μg/mL∣Demeton-S-methyl sulfone 50 μg/mL∣Demeton-S-methyl sulfoxide 50 μg/mL∣Diazinon 50 μg/mL∣Dimethoate 50 μg/mL∣Disulfoton 50 μg/mL∣Disulfoton-oxon-sulfon 50 μg/mL∣Disulfoton-sulfone 50 μg/mL∣Disulfoton-sulfoxide 50 μg/mL∣Edifenphos 50 μg/mL∣EPN 50 μg/mL∣Ethion 50 μg/mL∣Ethoprophos 50 μg/mL∣Fensulfothion-sulfone 50 μg/mL∣Fenthion 50 μg/mL∣Fenthion-sulfone 50 μg/mL∣Fenthion-sulfoxide 50 μg/mL∣Formothion 50 μg/mL∣Iprobenfos 50 μg/mL∣Isazofos 50 μg/mL∣Isocarbofos 50 μg/mL∣Isofenphos-methyl 50 μg/mL∣Malaoxon 50 μg/mL∣Malathion 50 μg/mL∣Methacrifos 50 μg/mL∣Methidathion 50 μg/mL∣Omethoate 50 μg/mL∣Parathion-ethyl 50 μg/mL∣Phenthoate 50 μg/mL∣Phorate 50 μg/mL∣Phorate-sulfone 50 μg/mL∣Phorate-sulfoxide 50 μg/mL∣Phosmet 50 μg/mL∣Phosmetoxon 50 μg/mL∣Phoxim 50 μg/mL∣Pirimiphos-methyl 50 μg/mL∣Profenofos 50 μg/mL∣Quinalphos 50 μg/mL∣Sulfotep 50 μg/mL∣Terbufos 50 μg/mL∣Terbufos-sulfone 50 μg/mL∣Terbufos-sulfoxide 50 μg/mL∣Thidiazuron 50 μg/mL∣Tolclofos-methyl 50 μg/mL∣Triazophos 50 μg/mL∣Vamidothion 50 μg/mL