Läs mer
GB 23200.121-2021 Bekämpningsmedelsblandning 4 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316944
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316944 1 ml
1 options
Produktkod. 30316944 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000724AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorfluazuron∣Chlorobenzuron∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Hexaflumuron∣Imazalil∣Novaluron∣Phosfolan∣Phospholan-methyl∣Procymidone∣Pyribenzoxim∣Teflubenzuron∣Triflumuron
CAS 71422-67-8, 57160-47-1, 22224-92-6, 31972-44-8, 31972-43-7, 86479-06-3
Analyt- eller komponentnamn Chlorfluazuron∣Chlorobenzuron∣Fenamiphos∣Fenamiphos-sulfone∣Fenamiphos-sulfoxide∣Hexaflumuron∣Imazalil∣Novaluron∣Phosfolan∣Phospholan-methyl∣Procymidone∣Pyribenzoxim∣Teflubenzuron∣Triflumuron
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Chlorfluazuron 50 μg/mL∣Chlorobenzuron 50 μg/mL∣Fenamiphos 50 μg/mL∣Fenamiphos-sulfone 50 μg/mL∣Fenamiphos-sulfoxide 50 μg/mL∣Hexaflumuron 50 μg/mL∣Imazalil 50 μg/mL∣Novaluron 50 μg/mL∣Phosfolan 50 μg/mL∣Phospholan-methyl 50 μg/mL∣Procymidone 50 μg/mL∣Pyribenzoxim 50 μg/mL∣Teflubenzuron 50 μg/mL∣Triflumuron 50 μg/mL