Läs mer
GB 23200.121-2021 Bekämpningsmedelsblandning 7 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-Nitenpyram∣2-Diethylaminoethyl Hexanoate∣Acetamiprid∣Ametoctradin∣Ametryn∣Atrazine∣Bupirimate∣Butralin∣Clothianidin∣Cyanazine∣Cyprodinil∣Diclobutrazol∣Dinotefuran∣Fipronil Sulfide∣Flurtamone∣Imidacloprid∣Imidaclothiz∣Metribuzin∣Pendimethalin∣Prometryn∣Pyraoxystrobin∣Pyrimethanil∣Simazine∣Simetryn∣Spinosyn A∣Spinosyn D∣tau-Fluvalinate∣Terbuthylazine∣Thiabendazole∣Thifluzamide∣Triflumizole-amino |
| CAS | 150824-47-8, 10369-83-2, 135410-20-7, 865318-97-4, 834-12-8, 1912-24-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (E)-Nitenpyram∣2-Diethylaminoethyl Hexanoate∣Acetamiprid∣Ametoctradin∣Ametryn∣Atrazine∣Bupirimate∣Butralin∣Clothianidin∣Cyanazine∣Cyprodinil∣Diclobutrazol∣Dinotefuran∣Fipronil Sulfide∣Flurtamone∣Imidacloprid∣Imidaclothiz∣Metribuzin∣Pendimethalin∣Prometryn∣Pyraoxystrobin∣Pyrimethanil∣Simazine∣Simetryn∣Spinosyn A∣Spinosyn D∣tau-Fluvalinate∣Terbuthylazine∣Thiabendazole∣Thifluzamide∣Triflumizole-amino |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitril |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | (E)-Nitenpyram 50 μg/mL∣2-Diethylaminoethyl Hexanoate 50 μg/mL∣Acetamiprid 50 μg/mL∣Ametoctradin 50 μg/mL∣Ametryn 50 μg/mL∣Atrazine 50 μg/mL∣Bupirimate 50 μg/mL∣Butralin 50 μg/mL∣Clothianidin 50 μg/mL∣Cyanazine 50 μg/mL∣Cyprodinil 50 μg/mL∣Diclobutrazol 50 μg/mL∣Dinotefuran 50 μg/mL∣Fipronil Sulfide 50 μg/mL∣Flurtamone 50 μg/mL∣Imidacloprid 50 μg/mL∣Imidaclothiz 50 μg/mL∣Metribuzin 50 μg/mL∣Pendimethalin 50 μg/mL∣Prometryn 50 μg/mL∣Pyraoxystrobin 50 μg/mL∣Pyrimethanil 50 μg/mL∣Simazine 50 μg/mL∣Simetryn 50 μg/mL∣Spinosyn A 50 μg/mL∣Spinosyn D 50 μg/mL∣tau-Fluvalinate 50 μg/mL∣Terbuthylazine 50 μg/mL∣Thiabendazole 50 μg/mL∣Thifluzamide 50 μg/mL∣Triflumizole-amino 50 μg/mL |