Läs mer
GB 23200.121-2021 Bekämpningsmedelblandning 8 50 μg/ml i acetonitril: Metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325625
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325625 1 ml
1 options
Produktkod. 30325625 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000728MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Fenpropathrin∣(E)-Fenpyroximate∣Azoxystrobin∣Bifenthrin∣Bioresmethrin∣Bitertanol∣Coumoxystrobin∣Cycloxydim∣Cyproconazole∣Deltamethrin∣Diclofop methyl∣Difenoconazole∣Diniconazole∣Dinocap∣Enoxastrobin∣Epoxiconazole∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenvalerate∣Fluazifop-butyl∣Fluoroglycofen-ethyl∣Isoprothiolane∣Ivermectin∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Methoprene∣Myclobutanil∣Oxadiazon∣Permethrin∣Picoxystrobin∣Piperonyl butoxide∣Propaquizafop∣Propargite∣Pyraflufen-ethyl∣Pyrethrin 1∣Pyriftalid∣Pyriproxyfen∣Quizalofop-ethyl∣Rotenone∣Spinetoram∣Spirodiclofen∣Spiromesifen∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Triadimenol
CAS 39515-41-8, 134098-61-6, 131860-33-8, 82657-04-3, 28434-01-7, 55179-31-2
Analyt- eller komponentnamn (±)-Fenpropathrin∣(E)-Fenpyroximate∣Azoxystrobin∣Bifenthrin∣Bioresmethrin∣Bitertanol∣Coumoxystrobin∣Cycloxydim∣Cyproconazole∣Deltamethrin∣Diclofop methyl∣Difenoconazole∣Diniconazole∣Dinocap∣Enoxastrobin∣Epoxiconazole∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenvalerate∣Fluazifop-butyl∣Fluoroglycofen-ethyl∣Isoprothiolane∣Ivermectin∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Methoprene∣Myclobutanil∣Oxadiazon∣Permethrin∣Picoxystrobin∣Piperonyl butoxide∣Propaquizafop∣Propargite∣Pyraflufen-ethyl∣Pyrethrin 1∣Pyriftalid∣Pyriproxyfen∣Quizalofop-ethyl∣Rotenone∣Spinetoram∣Spirodiclofen∣Spiromesifen∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Triadimenol
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (±)-Fenpropathrin 50 μg/mL∣(E)-Fenpyroximate 50 μg/mL∣Azoxystrobin 50 μg/mL∣Bifenthrin 50 μg/mL∣Bioresmethrin 50 μg/mL∣Bitertanol 50 μg/mL∣Coumoxystrobin 50 μg/mL∣Cycloxydim 50 μg/mL∣Cyproconazole 50 μg/mL∣Deltamethrin 50 μg/mL∣Diclofop methyl 50 μg/mL∣Difenoconazole 50 μg/mL∣Diniconazole 50 μg/mL∣Dinocap 50 μg/mL∣Enoxastrobin 50 μg/mL∣Epoxiconazole 50 μg/mL∣Etofenprox 50 μg/mL∣Etoxazole 50 μg/mL∣Fenvalerate 50 μg/mL∣Fluazifop-butyl 50 μg/mL∣Fluoroglycofen-ethyl 50 μg/mL∣Isoprothiolane 50 μg/mL∣Ivermectin 50 μg/mL∣Kresoxim-methyl 50 μg/mL∣Lactofen 50 μg/mL∣Methoprene 50 μg/mL∣Myclobutanil 50 μg/mL∣Oxadiazon 50 μg/mL∣Permethrin 50 μg/mL∣Picoxystrobin 50 μg/mL∣Piperonyl butoxide 50 μg/mL∣Propaquizafop 50 μg/mL∣Propargite 50 μg/mL∣Pyraflufen-ethyl 50 μg/mL∣Pyrethrin 1 50 μg/mL∣Pyriftalid 50 μg/mL∣Pyriproxyfen 50 μg/mL∣Quizalofop-ethyl 50 μg/mL∣Rotenone 50 μg/mL∣Spinetoram 50 μg/mL∣Spirodiclofen 50 μg/mL∣Spiromesifen 50 μg/mL∣Tebuconazole 50 μg/mL∣Thiacloprid 50 μg/mL∣Thiamethoxam 50 μg/mL∣Triadimenol 50 μg/mL