Läs mer
GB 31656.8-20 Organophosphorus Pesticide Mixture 694 100-200 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azamethiphos∣Coumaphos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Fenthion∣Malathion∣Phoxim∣Propetamphos∣Trichlorphon |
| CAS | 35575-96-3, 56-72-4, 333-41-5, 62-73-7, 55-38-9, 121-75-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Azamethiphos∣Coumaphos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Fenthion∣Malathion∣Phoxim∣Propetamphos∣Trichlorphon |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Azamethiphos 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Propetamphos 100 μg/mL∣Trichlorphon 100 μg/mL∣Coumaphos 200 μg/mL∣Fenthion 200 μg/mL∣Phoxim 200 μg/mL |