Läs mer
GB 31658.14-2021 Trenbolones Mixture 48 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17alpha-Trenbolone∣Trenbolone |
| CAS | 80657-17-6, 10161-33-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 17alpha-Trenbolone∣Trenbolone |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 17alpha-Trenbolone 100 μg/mL∣Trenbolone 100 μg/mL |