Läs mer
GB 31658.8-2021 Pyrethroid Mixture 695 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bifenthrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣Flucythrinate∣Fluvalinate∣Tefluthrin |
| CAS | 82657-04-3, 52918-63-5, 51630-58-1, 70124-77-5, 69409-94-5, 79538-32-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bifenthrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣Flucythrinate∣Fluvalinate∣Tefluthrin |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetone |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bifenthrin 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣Flucythrinate 100 μg/mL∣Fluvalinate 100 μg/mL∣Tefluthrin 100 μg/mL |