Läs mer
GB 31660.2-2019 Antibiotics Mixture 168 30-100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-tert-Octylphenol∣Bisphenol A∣Diethylstilbestrol∣Estradiol∣Estriol∣Estrone∣Ethinylestradiol∣n-Nonylphenol |
| CAS | 140-66-9, 80-05-7, 56-53-1, 50-28-2, 50-27-1, 53-16-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-tert-Octylphenol∣Bisphenol A∣Diethylstilbestrol∣Estradiol∣Estriol∣Estrone∣Ethinylestradiol∣n-Nonylphenol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Bisphenol A 30 μg/mL∣n-Nonylphenol 30 μg/mL∣4-tert-Octylphenol 50 μg/mL∣Diethylstilbestrol 50 μg/mL∣Estradiol 100 μg/mL∣Estriol 100 μg/mL∣Estrone 100 μg/mL∣Ethinylestradiol 100 μg/mL |