Läs mer
GB 31660.6-2019 α2-Agonists Mixture 169 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Apraclonidine Hydrochloride∣Brimonidine∣Clonidine Hydrochloride∣Tizanidine hydrochloride∣Xylazine |
| CAS | 73218-79-8, 59803-98-4, 4205-91-8, 64461-82-1, 7361-61-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Apraclonidine Hydrochloride∣Brimonidine∣Clonidine Hydrochloride∣Tizanidine hydrochloride∣Xylazine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Apraclonidine Hydrochloride 100 μg/mL∣Brimonidine 100 μg/mL∣Clonidine Hydrochloride 100 μg/mL∣Tizanidine hydrochloride 100 μg/mL∣Xylazine 100 μg/mL |