Läs mer
GB 5009.271-2016 18 ftalater 1000 ug/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324899
Change view
Kvantitet:
1.5 mL
Förpackningsstorlek:
1.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30324899 1.5 mL 1.5ml
1 options
Produktkod. 30324899 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000097HE
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutyl phthalate∣Diethyl phthalate∣Di-n-octyl phthalate∣Phthalic acid, benzylbutyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester∣Phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester∣Phthalic acid, bis-allyl ester∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester∣Phthalic acid, bis-hexyl ester∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester∣Phthalic acid, bis-isononyl ester∣Phthalic acid, bis-methyl ester∣Phthalic acid, bis-methylglycol ester∣Phthalic acid, bis-nonyl ester∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester∣Phthalic acid, bis-phenyl ester∣Phthalic acid,bis-butoxyethyl ester
CAS 84-74-2, 84-66-2, 117-84-0, 85-68-7, 605-54-9, 117-81-7
Kvantitet 1.5 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Dibutyl phthalate 1000 μg/mL∣Diethyl phthalate 1000 μg/mL∣Di-n-octyl phthalate 1000 μg/mL∣Phthalic acid, benzylbutyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethoxyethyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-4-methyl-2-pentyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-allyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-cyclohexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-hexyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isononyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-methylglycol ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-nonyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-n-pentyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-phenyl ester 1000 μg/mL∣Phthalic acid,bis-butoxyethyl ester 1000 μg/mL