Läs mer
GB 5009.31-2016 Konserveringsmedelsblandning 166 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309366
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309366 1 ml
1 options
Produktkod. 30309366 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000166ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyl Parahydroxybenzoate∣Ethyl Parahydroxybenzoate∣Methyl Parahydroxybenzoate∣Propyl Parahydroxybenzoate
CAS 94-26-8, 120-47-8, 99-76-3, 94-13-3
Analyt- eller komponentnamn Butyl Parahydroxybenzoate∣Ethyl Parahydroxybenzoate∣Methyl Parahydroxybenzoate∣Propyl Parahydroxybenzoate
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Metanol
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Butyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Ethyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Methyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL∣Propyl Parahydroxybenzoate 100 μg/mL