Läs mer
GB/T 10004-2008 VOC-blandning 574 2000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 78-93-3, 108-21-4, 67-64-1, 71-43-2, 123-86-4, 71-36-3 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |