Läs mer
GB/T 14848-2017 Bekämpningsmedelsblandning 522 100 μg/ml i toluen, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316847
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30316847 1 ml
1 options
Produktkod. 30316847 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000522TO
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Aldicarb∣Atrazine∣Carbofuran∣Chlorothalonil∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Heptachlor∣Malathion∣Parathion-methyl
CAS 94-75-7, 116-06-3, 1912-24-9, 1563-66-2, 1897-45-6, 2921-88-2
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Aldicarb∣Atrazine∣Carbofuran∣Chlorothalonil∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Heptachlor∣Malathion∣Parathion-methyl
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Toluen
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Atrazine 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorothalonil 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL