Läs mer
GB/T 14848-2017 SVOC-blandning 138 100 μg/ml i diklormetan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322395
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322395 1 ml
1 options
Produktkod. 30322395 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000138DI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 88-06-2, 121-14-2, 606-20-2, 120-12-7, 50-32-8, 205-99-2
Kvantitet 1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Diklorometan