Läs mer
GB/T 21312-2007 14 kinoloner 20 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cinoxacin∣Ciprofloxacin∣Danofloxacin∣Enoxacin∣Enrofloxacin∣Flumequine∣Lomefloxacin hydrochloride∣Nalidixic acid∣Norfloxacin∣Ofloxacin∣Oxolinic acid∣Pefloxacin∣Pipemidic acid∣Sarafloxacin hydrochloride |
| CAS | 28657-80-9, 85721-33-1, 112398-08-0, 74011-58-8, 93106-60-6, 42835-25-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cinoxacin∣Ciprofloxacin∣Danofloxacin∣Enoxacin∣Enrofloxacin∣Flumequine∣Lomefloxacin hydrochloride∣Nalidixic acid∣Norfloxacin∣Ofloxacin∣Oxolinic acid∣Pefloxacin∣Pipemidic acid∣Sarafloxacin hydrochloride |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1,5 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cinoxacin 20 μg/mL∣Ciprofloxacin 20 μg/mL∣Danofloxacin 20 μg/mL∣Enoxacin 20 μg/mL∣Enrofloxacin 20 μg/mL∣Flumequine 20 μg/mL∣Lomefloxacin hydrochloride 20 μg/mL∣Nalidixic acid 20 μg/mL∣Norfloxacin 20 μg/mL∣Ofloxacin 20 μg/mL∣Oxolinic acid 20 μg/mL∣Pefloxacin 20 μg/mL∣Pipemidic acid 20 μg/mL∣Sarafloxacin hydrochloride 20 μg/mL |