Läs mer
GB/T 21318-2007, SN/T 1928-2007 10 nitroimidazoler 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyl-4-nitroimidazole∣4-Nitroimidazole∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole∣5-Nitrobenzimidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Ipronidazole∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Ronidazole (RNZ) |
| CAS | 696-23-1, 3034-38-6, 4897-25-0, 94-52-0, 551-92-8, 936-05-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methyl-4-nitroimidazole∣4-Nitroimidazole∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole∣5-Nitrobenzimidazole∣Dimetridazole∣Dimetridazole-2-hydroxy∣Ipronidazole∣Metronidazole∣Metronidazole-hydroxy∣Ronidazole (RNZ) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1,5 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2-Methyl-4-nitroimidazole 100 μg/mL∣4-Nitroimidazole 100 μg/mL∣5-Chloro-1-Methyl-4-Nitroimidazole 100 μg/mL∣5-Nitrobenzimidazole 100 μg/mL∣Dimetridazole 100 μg/mL∣Dimetridazole-2-hydroxy 100 μg/mL∣Ipronidazole 100 μg/mL∣Metronidazole 100 μg/mL∣Metronidazole-hydroxy 100 μg/mL∣Ronidazole (RNZ) 100 μg/mL |