Läs mer
GB/T 22286-2008 11 β-Agonister 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Brombuterol hydrochloride∣Bromchlorbuterol hydrochloride∣Cimaterol∣Cimbuterol∣Clenbuterol hydrochloride∣Isoxsuprine hydrochloride∣Mabuterol∣Mapenterol hydrochloride∣Ractopamine hydrochloride∣Salbutamol sulfate∣Terbutaline |
| CAS | 21912-49-2, 78982-84-0, 54239-37-1, 54239-39-3, 21898-19-1, 579-56-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Brombuterol hydrochloride∣Bromchlorbuterol hydrochloride∣Cimaterol∣Cimbuterol∣Clenbuterol hydrochloride∣Isoxsuprine hydrochloride∣Mabuterol∣Mapenterol hydrochloride∣Ractopamine hydrochloride∣Salbutamol sulfate∣Terbutaline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1,5 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Brombuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Bromchlorbuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Cimaterol 100 μg/mL∣Cimbuterol 100 μg/mL∣Clenbuterol hydrochloride 100 μg/mL∣Isoxsuprine hydrochloride 100 μg/mL∣Mabuterol 100 μg/mL∣Mapenterol hydrochloride 100 μg/mL∣Ractopamine hydrochloride 100 μg/mL∣Salbutamol sulfate 100 μg/mL∣Terbutaline 100 μg/mL |