Läs mer
GB/T 39665-2020 Pesticide Mixture 606 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carbaryl∣Carbendazim∣Diallate∣Dinoterb∣Diuron∣Epoxiconazole∣Fenpropimorph∣Fluazifop-P-butyl∣Flumioxazin∣Ioxynil∣Iprodione∣Isoxaflutole∣Kresoxim-methyl∣Linuron∣Molinate∣Monocrotophos∣Propargite∣Propazine∣Simazine∣Tridemorph |
| CAS | 63-25-2, 10605-21-7, 2303-16-4, 1420-07-1, 330-54-1, 133855-98-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Carbaryl∣Carbendazim∣Diallate∣Dinoterb∣Diuron∣Epoxiconazole∣Fenpropimorph∣Fluazifop-P-butyl∣Flumioxazin∣Ioxynil∣Iprodione∣Isoxaflutole∣Kresoxim-methyl∣Linuron∣Molinate∣Monocrotophos∣Propargite∣Propazine∣Simazine∣Tridemorph |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Carbaryl 100 μg/mL∣Carbendazim 100 μg/mL∣Diallate 100 μg/mL∣Dinoterb 100 μg/mL∣Diuron 100 μg/mL∣Epoxiconazole 100 μg/mL∣Fenpropimorph 100 μg/mL∣Fluazifop-P-butyl 100 μg/mL∣Flumioxazin 100 μg/mL∣Ioxynil 100 μg/mL∣Iprodione 100 μg/mL∣Isoxaflutole 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Linuron 100 μg/mL∣Molinate 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Propargite 100 μg/mL∣Propazine 100 μg/mL∣Simazine 100 μg/mL∣Tridemorph 100 μg/mL |