Läs mer
GB/T 5750.9-2006 Pyrethroider Pesticidblandning 557 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324962
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324962 1 ml
1 options
Produktkod. 30324962 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000557AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Fenpropathrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin
CAS 39515-41-8, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1, 91465-08-6, 52645-53-1
Analyt- eller komponentnamn (±)-Fenpropathrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin∣Permethrin
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (±)-Fenpropathrin 50 μg/mL∣Cypermethrin 50 μg/mL∣Deltamethrin 50 μg/mL∣Fenvalerate 50 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 50 μg/mL∣Permethrin 50 μg/mL