Läs mer
GB/T21311-2007 Nitrofuran Metabolites Labeled Mixture 346 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Amino Hydantoin-13C3∣3-Amino-2-oxazolidinone-d4∣3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5)∣Semicarbazide hydrochloride-13C,15N2 |
| CAS | 957509-31-8, 1188331-23-8, 1017793-94-0, 1173020-16-0 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 mL |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1-Amino Hydantoin-13C3 100 μg/mL∣3-Amino-2-oxazolidinone-d4 100 μg/mL∣3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5) 100 μg/mL∣Semicarbazide hydrochloride-13C,15N2 100 μg/mL |