Läs mer
GBF1 Antibody [Janelia Fluor« 525], R&D Systems™
Produktkod. 30498713 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30498713 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30498713 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP335248JF525
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GBF1 Polyclonal antibody specifically detects GBF1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen GBF1
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Janelia Fluor 525
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias ARF1GEF, BFA-resistant GEF 1, FLJ21263, golgi brefeldin A resistant guanine nucleotide exchange factor 1, golgi-specific brefeldin A resistance factor 1, Golgi-specific brefeldin A-resistance guanine nucleotide exchange factor 1, KIAA0248FLJ21500, MGC134877, MGC134878
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-85 of human GBF1 (NP_004184.1).,, Sequence:, MVDKNIYIIQGEINIVVGAIKRNARWSTHTPLDEERDPLLHSFGHLKEVLNSITELSEIEPNVFLRPFLEVIRSEDTTGPITGLA
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8729
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus