Läs mer
Syngene™ G:BOX Chemi XRQ
Produktkod. 15472280 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15472280 230 V Varje
1 options
Produktkod. 15472280 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GBOXCHEMIXRQ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205410.00 SEK
    187003.03 SEK / Paket med 1
    Save 18406.97 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
G:BOX Chemi XRQ möjliggör avbildning av DNA-geler, synliga proteingeler, kemiluminescensfläckar och alternativ för blå, grön, röd och IR-fluorescenswesternblottar.
G:BOX Chemi XRQ är ett mångsidigt system för geldokumentation för stora blottar och geler
  • Högpresterande bilddiagnostik har visat sig uppnå jämförbar känslighet för film med den extra fördelen av att använda avancerade programvaruverktyg för att optimera bildåtergivningen av svaga band.
  • Klarar många tillämpningar av bilddiagnostik, inklusive:
    • DNA/proteingeler
    • Kemiluminescens
    • Fläckfria geler
    • Färgade multiplex fluorescensblottar
    • 2D geler
    • In Vivo-tillämpningar (ytterligare tillbehör kan behövas)
  • Det finns en Peltierkyld, högupplöst 16-bitarskamera (med 65535 gråskalor) som kan producera 4 MP-bilder.
  • Kamerachippet är ledande inom området med en QE på 73 % vid 425 nm (topp 77 %).
  • F1.2 motoriserat zoomobjektiv (med återkoppling) för korta insamlingstider.
  • Levereras med ett sjuläges filterhjul och epi-vitt ljus
  • Belysningen kan uppgraderas till att inkludera ytterligare LED-belysning för röd, grön, blå och nära-IR-bilddiagnostik som ger möjlighet till fluorescensavbildning (ytterligare tillbehör måste köpas)
  • Den maximala visningsytan som är tillgänglig är 22,7 x 30,5 cm.
  • PC krävs (ingår ej)
GeneSys är en applikationsdriven programvara utformad för snabb bildtagning av biologiska prover. Den har ett enkelt ikonbaserat användargränssnitt som kan användas på Win 10-, 8- och 7-plattformar.
  • Tar bort gissningsarbetet med bilddiagnostik och producerar snabba och enkla bilder med publiceringskvalitet.
  • Alla filer som produceras är i ett unikt SGD-format, där endast rådata analyseras för kvantifiering av prover.
  • Filer kan också sparas som TIFF-, JPEG-, BMP-format.
  • Användarprotokoll kan sparas för att granska tidigare bilder som tagits och enkelt replikera framtida avbildade geler.
  • Alla tagna bilder kan enkelt redigeras med anteckningar, redigeringsverktyg, bildskärpning och exporteras till GeneTools.
GeneTools programvara ger användaren snabb kvantifiering av prover och går från blottar till analyserad data i några snabba steg. Typer av analysprover inkluderar:
  • Molekylvikt
  • Koloniräkning
  • Spot blot
  • Bandmatchning.
Alla prover kan kvantifieras, inklusive multiplexerad proteinfluorescensanalys av upp till 5 prover samtidigt. Rådatafiler kan snabbt kvantifieras för att producera sann data för publiceringsdata. Rapporter av hög kvalitet kan exporteras i Word- och Excel-filer för enkel granskning.
Både GeneSys och GeneTools programvara uppfyller kraven för 21 CFR Part 11 och GLP-miljöer.
Systemet levereras med 3 års garanti (retur till fabrik), obegränsade licenser av GeneTools analysprogramvara och kostnadsfria programuppdateringar två gånger per år.
Specifikationer
Spänning 230 V
Djup (engelska) 17,7 tum
Djup (metriskt) 45 cm
Filtertyp 7-läges filterhjul
Höjd (engelska) 33,1 tum
Pixelstorlek 4 MP
Bredd (engelska) 22,4 tum
Inkluderar 4 MP kyld CCD-kamera
Höjd (metrisk) 84 cm
Våglängd Olika
Bredd (metrisk) 57 cm
Modell Gbox-Chemi-XRQ
Mått 45 x 57 x 84 cm
För användning med (applikation) Kemiluminescensavbildning
Produkttyp Gelavbildningdsystem