Läs mer
Syngene™ G:BOX Chemi XX6 Gel Dokumentationssystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15151065 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Frekvens:
50 Hz
60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Frekvens unitSize
15151065 50 Hz Varje
15849922 60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15151065 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GBOXCHEMIXX6E
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
PC (ingår ej)
G:BOX Chemi XX6 Gel Documentation System erbjuder utmärkt prestandaavbildning av DNA-geler, synliga proteingeler, kemiluminescensblottar och alternativ för blå, grön, röd och IR-fluorescenswestern.
Mångsidigt geldokumentationssystem för blottar och geler. Högpresterande bilddiagnostik har visat sig uppnå jämförbar känslighet för film med den extra fördelen av att använda avancerade programvaruverktyg för att optimera bildåtergivningen av svaga band.
Kan användas med många bildapplikationer:
  • DNA/proteingeler
  • Kemiluminescens
  • Fläckfria geler
  • Färgade multiplex fluorescensblottar
  • 2D geler
  • In Vivo-tillämpningar (ytterligare tillbehör kan behövas)
Peltierkyld, högupplöst 6 MP-kamera, kapabel att producera 16-bitars bilder (med 65535 gråskalor) med ett F0,95-objektiv med motoriserad iris och fokus (med feedback) för korta insamlingstider. Stretch mörkrum har en unik motoriserad lyft för att använda zoomfunktioner, med autofokus för att säkerställa att den maximala bildupplösningen av gelen eller fläcken fångas.
Systemet kommer med ett filterhjul med sju lägen, epivitt ljus och en valfri LED-port som ger kapacitet för fluorescensavbildning, för röd, grön, blå och nära-IR-avbildning (ytterligare tillbehör måste köpas)
Funktioner
  • Applikationsdriven programvara designad för snabb bildfångst av biologiska prover
  • Enkelt, ikonbaserat användargränssnitt för Win 10, 8 och 7 plattformar
  • Tar bort gissningsarbetet från bildbehandling
  • Skapa snabba och enkla bilder i publiceringskvalitet
  • Alla filer som produceras är unika SGD-format, där endast rådata analyseras för kvantifiering av prover
  • Filer kan sparas som TIFF, JPEG, BMP format
  • Användarprotokoll kan sparas för att granska tidigare bilder som tagits och enkelt replikera framtida avbildade geler
  • Alla tagna bilder kan redigeras med kommentarer, redigeringsverktyg, skärpa bilder och exporteras till GeneTools .
GeneTools mjukvaran ger användaren snabb kvantifiering av prover och går från blots till analyserad data i några snabba steg.
Typer av analysexempel:
  • Molekylvikt
  • Koloniräkning
  • Fläckfläck
  • Bandmatchning
Alla prover kan kvantifieras, inklusive multiplexerad proteinfluorescensanalys av upp till 5 prover samtidigt. Rådatafiler kan snabbt kvantifieras för att producera sann data för publiceringsdata. Rapporter av hög kvalitet kan exporteras i Word och Excel filer för enkel granskning.
Både GeneSys och GeneTools programvara uppfyller kraven för 21 CFR Part 11 och GLP miljöer.
Systemet levereras med 3 års garanti (återgång till fabrik), obegränsade licenser på GeneTools analysmjukvara och två gånger årligen gratis programuppdateringar.
Specifikationer
Beskrivning Gbox Chemi XX6 imager
Spänning 230 V
Djup (engelska) 21,7 tum
Djup (metriskt) 55 mm
Filtertyp 7-läges filterhjul
Höjd (engelska) 38,9 tum
Filterområde Upp till 25 x 30 cm
Pixelstorlek 6 MP
Bredd (engelska) 22,4 tum
Höjd (metrisk) 99 mm
Operativsystem Windows 7 eller över
Upplösning 6 MP
Programvara GeneSys och GeneTools Ingår (obegränsat)
Transilluminator Tillval
Våglängd Valfritt beroende på transilluminator
Bredd (metrisk) 57 mm
Modell Gbox-Chemi-xx6
Linstyp Fast
Skrivare ingår Nej
Kameratyp 6 MP kyld CCD
Huva typ Avtagbar
Storlek 57 x 99 x 55 mm
För användning med (applikation) Kemiluminescerande Western Blot Imaging
Produktlinje Syngene
Produkttyp Gelavbildningdsystem
Kvantitet 1 st
Visningstyp Hold (Håll)
Frekvens 50 Hz