Läs mer
Syngene™ G:BOX Chemi XX6 F0.8 Geldokumentationssystem
Produktkod. 16317545 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Visningstyp:
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
16317545 Hold (Håll) Varje
1 options
Produktkod. 16317545 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GBOXCHEMIXX6F08E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    383175.00 SEK
    354607.55 SEK / Paket med 1
    Save 28567.45 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
G:BOX Chemi XX6 F0.8 Gel Documentation System är ett mångsidigt geldokumentationssystem för blottar och geler.
Högpresterande bilddiagnostik har visat sig uppnå jämförbar känslighet för film med den extra fördelen av att använda avancerade programvaruverktyg för att optimera bildåtergivningen av svaga band. G:BOX Chemi XX6 är kapabel för många bildbehandlingstillämpningar inklusive DNA/proteingeler, kemiluminescens, fläckfria geler, färgade multiplexfluorescensblottar, 2D-geler och In Vivo-applikationer (ytterligare tillbehör kan behövas). Det finns en Peltierkyld, högupplöst 6 MP-kamera, som kan producera 16-bitars bilder (med 65535 gråskalor). Kamerachippet är ledande inom området med en QE på 73 % vid 425 nm (topp 77 %). Systemet har ett F0.8-objektiv med motoriserad iris och fokus (med feedback) för korta inhämtningstider. Stretch-mörkrummet har en unik motoriserad hiss för att utnyttja zoomfunktioner, med autofokus och säkerställer att den maximala bildupplösningen av gelen eller fläcken fångas. Systemet levereras som standard med ett filterhjul med sju positioner, epivitt ljus och en valfri LED-port som ger kapacitet för fluorescensavbildning, för röd, grön, blå och nära-IR-avbildning (ytterligare tillbehör måste köpas).
GeneSys är en applikationsdriven programvara utformad för snabb bildtagning av biologiska prover. Den har ett enkelt ikonbaserat användargränssnitt som kan användas på Win 10-, 8- och 7-plattformar. GeneSys låter användaren ta bort gissningsarbetet från bildbehandling och producera snabba och enkla bilder av publiceringskvalitet. Alla filer som produceras är i ett unikt SGD-format, där endast rådata analyseras för kvantifiering av prover. Filer kan också sparas som TIFF, JPEG, BMP format. Användarprotokoll kan sparas för att granska tidigare bilder som tagits och enkelt replikera framtida avbildade geler. Alla tagna bilder kan enkelt redigeras med kommentarer, redigeringsverktyg, skärpa bilder och exporteras till GeneTools .
GeneTools mjukvaran ger användaren snabb kvantifiering av prover och går från blots till analyserad data i några snabba steg. Analysprovtyper inkluderar molekylvikt, koloniräkning, spot blot och bandmatchning.
Alla prover kan kvantifieras, inklusive multiplexerad proteinfluorescensanalys av upp till 5 prover samtidigt. Rådatafiler kan snabbt kvantifieras för att producera sann data för publiceringsdata. Rapporter av hög kvalitet kan exporteras i Word och Excel filer för enkel granskning.
Både GeneSys och GeneTools programvara uppfyller kraven för 21 CFR Part 11 och GLP miljöer.
Specifikationer
Spänning 230 V
Djup (engelska) 21,7 tum
Filtertyp 7-läges filterhjul
Höjd (engelska) 38,9 tum
Pixelstorlek 6 MP
Bredd (engelska) 22,4 tum
Modell GBOX-CHEMI-XX6-F080
Linstyp F0.8
Kameratyp 6 MP, 16 bitar
Storlek 34,5 x 27,6 cm bild
För användning med (applikation) Geldokumentation
Produktlinje Syngene
Produkttyp System för geldokumentation
Visningstyp Hold (Håll)
Frekvens 50 Hz