Läs mer
Syngene™ G:BOX - F3 med återkopplingsobjektiv
Produktkod. 15879922 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Visningstyp:
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
15879922 Hold (Håll) Varje
1 options
Produktkod. 15879922 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GBOXF3LFB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115875.00 SEK
    107231.64 SEK / Paket med 1
    Save 8643.36 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
G:BOX - F3 med återkopplingslins möjliggör automatisk avbildning av DNA-geler och synliga proteingeler.
G:BOX F3 LFB är ett geldokumentationssystem för stora geler som kan användas för grundläggande avbildningsapplikationer inklusive DNA- och proteingeler.
  • 5 MP kamera som kan producera 16 bitars bilder med 65535 gråskalor.
  • F1.2 motoriserat zoomobjektiv med återkoppling.
  • Levereras med ett sjuläges filterhjul och epivitt ljus.
  • Möjlighet att uppgradera systemet för andra applikationer i framtiden.
  • Maximalt tillgängligt visningsområde är 32,5 x 24,1 cm.
  • PC krävs (ingår ej).
GeneSys är en applikationsdriven programvara utformad för snabb bildtagning av biologiska prover. Den har ett enkelt ikonbaserat användargränssnitt som kan användas på Windows 10, 8 och 7-plattformar.
  • Tar bort gissningsarbetet med bilddiagnostik och producerar snabba och enkla bilder med publiceringskvalitet.
  • Alla filer som produceras är i ett unikt SGD-format, där endast rådata analyseras för kvantifiering av prover.
  • Filer kan också sparas som TIFF, JPEG, BMP format.
  • Användarprotokoll kan sparas för att granska tidigare bilder som tagits och enkelt replikera framtida avbildade geler.
  • Alla tagna bilder kan enkelt redigeras med kommentarer, redigeringsverktyg, skärpa bilder och exporteras till GeneTools .
GeneTools mjukvaran ger användaren snabb kvantifiering av prover och går från blots till analyserad data i några snabba steg. Typer av analysprover inkluderar:
  • Molekylvikt
  • Koloniräkning
  • Fläckfläck
  • Bandmatchning
Alla prover kan kvantifieras, inklusive multiplexerad proteinfluorescensanalys av upp till 5 prover samtidigt. Rådatafiler kan snabbt kvantifieras för att producera sann data för publiceringsdata. Rapporter av hög kvalitet kan exporteras i Word och Excel filer för enkel granskning.
Både GeneSys och GeneTools programvara uppfyller kraven för 21 CFR Part 11 och GLP miljöer.
Systemet kommer med 3 års garanti (återgång till fabrik), obegränsade licenser på GeneTools analysmjukvara och två gånger årligen gratis programuppdateringar.
IQ/OQ finns tillgänglig på begäran.
Specifikationer
Beskrivning Gbox F3 Gel-dokumentation med objektivåterkoppling
Spänning 230 V
Djup (engelska) 17,7 tum
Djup (metriskt) 45 cm
Filtertyp 7-läges filterhjul
Höjd (engelska) 33,1 tum
Filterområde Upp till 25 x 30 cm
Pixelstorlek 5 MP
Bredd (engelska) 22,4 tum
Höjd (metrisk) 84 cm
Operativsystem Windows 7 eller över
Upplösning 5 MP
Programvara GeneSys och GeneTools Ingår (obegränsat)
Transilluminator Tillval
Våglängd Valfritt beroende på transilluminator
Bredd (metrisk) 57 cm
Modell Gbox-F3-LFB
Linstyp Motoriserad zoom med feedback
Skrivare ingår Nej
Kameratyp 5 MP CCD
Huva typ Avtagbar
Storlek 57 x 84 x 45 cm
För användning med (applikation) Synliga fläckar
Produktlinje Syngene
Produkttyp System för geldokumentation
Kvantitet 1 st.
Visningstyp Hold (Håll)
Frekvens 50 Hz