Läs mer
Gboxin, MedChemExpress
Beskrivning
Gboxin is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) inhibitor that targets glioblastoma. Gboxin inhibits the activity of F0F1 ATP synthase. Antitumour activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gboxin |
| CAS | 2101315-36-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H33ClN2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 32.5 mg/mL (82.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (25.45 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O[C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)CN2C(CC)=[N+](C)C3=CC=CC=C23.[Cl-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.96 |
| Formel vikt | 392.96 |
| Visa mer |