missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ GBR 12783 dihydrochloride

Beskrivning
A very potent and selective inhibitor of dopamine uptake (IC50 for inhibition of [3H]-dopamine uptake in rat striatal synaptosomes is 1.8 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GBR 12783 dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 485.5 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.493 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?