Läs mer
Tocris Bioscience™ GBR 12783 dihydrochloride
Beskrivning
A very potent and selective inhibitor of dopamine uptake (IC50 for inhibition of [3H]-dopamine uptake in rat striatal synaptosomes is 1.8 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GBR 12783 dihydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 485.5 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.493 |