Läs mer
GBR 12783 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GBR 12783 Dihydrochloride |
| CAS | 67469-75-4 |
| Molekylformel | C28H32N2O • 2(HCl) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-(2-Diphenylmethoxyethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)-piperazine Dihydrochloride, Lu 2-098, MW 486 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32N2O/c1-4-11-25(12-5-1)13-10-18-29-19-21-30(22-20-29)23-24-31-28(26-14-6-2-7-15-26)27-16-8-3-9-17-27/h1-17,28H,18-24H2/b13-10+ |
| LEDER | N1(CCN(CC1)C/C=C/C2=CC=CC=C2)CCOC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.5723646 |
| Formel vikt | 412.2515 |