Läs mer
GBR-12909 Dihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-[Bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)-piperazine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H |
| Formel vikt | 522.2016 |