Läs mer
GBR 12935 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
GBR 12935 dihydrochloride is a potent, and selective dopamine reuptake inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GBR 12935 dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 67469-81-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H36Cl2N2O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (51.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (14.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | N1(CCOC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCN(CCCC4=CC=CC=C4)CC1.Cl.Cl |
| Visa mer |