Läs mer
GBT 440, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GBT 440 |
| CAS | 1446321-46-5 |
| Molekylformel | C19H19N3O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Hydroxy-6-[[2-[1-(1-methylethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-3-pyridinyl]methoxy]benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N3O3/c1-13(2)22-16(8-10-21-22)19-14(5-4-9-20-19)12-25-18-7-3-6-17(24)15(18)11-23/h3-11,13,24H,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)N1C(C2=C(COC3=C(C=O)C(O)=CC=C3)C=CC=N2)=CC=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.37 |
| Formel vikt | 337.1426 |