Läs mer
GC 1, TRC
Produktkod. 30397254
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
30397254 2.5 mg 2.5mg
1 options
Produktkod. 30397254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG9320452.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material GC 1
CAS 211110-63-3
Molekylformel C20H24O4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 2-[4-[[4-Hydroxy-3-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3,5-dimethylphenoxy]acetic Acid, QRX 431, Sobetirome, [3,5-Dimethyl-4-(4-hydroxy-3-isopropylbenzyl)phenoxy]acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C20H24O4/c1-12(2)17-9-15(5-6-19(17)21)10-18-13(3)7-16(8-14(18)4)24-11-20(22)23/h5-9,12,21H,10-11H2,1-4H3,(H,22,23)
LEDER CC(C)c1cc(Cc2c(C)cc(OCC(=O)O)cc2C)ccc1O
IUPAC-namn 2-[4-[(4-hydroxy-3-propan-2-ylphenyl)methyl]-3,5-dimethylphenoxy]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 328.4
Formel vikt 328.1675