Läs mer
SGE Analytical Science™ GC Autosampler spruta
Produktkod. 10741232
Volym (metrisk):
0,5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10741232
Brand: SGE Analytical Science™ 000478
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad och testad för att möta kritiska autosamplerspecifikationer. SGE Analytical Science™ GC Autosampler-spruta har en unik kolvdesign som minimerar böjning och fastsättning, och konspetsnålspetsen har utvecklats speciellt för att tåla flera snabba septuminjektioner.
  • AutoSystem™ och Clarus™ Avtagbar nål
  • 0,5 μL spruta
  • FÖR PE
  • 0,63 mm OD
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) yttre nål 0.63 mm
Produkttyp Autosampler spruta
Volym (metrisk) 0,5μ L
Nålpunktstil Kon