Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Ersättande Mini Union hylsor
Beskrivning
- Enkel att använda
- Bildar en pålitlig tätning
- Återanvändbar
- Mjukt material, bildar ett mjukt grepp om kapillärpelaren
- Låga utsläpp
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skoning |
| För användning med (utrustning) | 0,45 till 0,53 mm ID kolumner |
| Material | Grafit |
| Kvantitet | 10-pack |