Läs mer
Trajan™ BP624 GC Kapillärkolonner
Produktkod. 12760720
Längd (metrisk):
30 m
30 mm
50 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1.4μ m
1.8μ m
3μ m
1.2 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12760720
Brand: Trajan™ 054836
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SGE BP624 GC Kapillärkolonner - En polär fas designad för EPA analys av flyktiga organiska ämnen
  • Polär fas
  • EPA organisk analys (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Idealisk för miljöanalyser, flyktiga organiska ämnen, alkoholanalys
Specifikationer
Max. Temperatur 230/240 °C
Typ BP624 GC Kapillärkolonn
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Temperaturområde 0 °C till 240 °C
Filmtjocklek 3 mm
Längd (metrisk) 30 mm
Polaritet Hög polar
Kvantitet 1 vardera